Drukuj
Eksykatory próżniowe, komplet
Dostawca: Witeg
WITG5.661.250EA 4710 PLN
WITG5.661.250
Eksykatory próżniowe, komplet
Eksykatory Eksykatory szklane
Borosilicate glass 3,3. This vacuum desiccator has 10.5 litre capacity.
Dodatkowe informacje: Supplied with two manometers, lid and side tube ST 24/29, PTFE needle valve stopcocks and with ring nut which has a safety coating.