Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, oranżowe, z zakrętkami
Dostawca: Witeg
WITG5.895.025EA 9 PLN
WITG5.895.025 WITG5.895.002
Butelki, szeroka szyjka, oranżowe, z zakrętkami
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki oranżowe, szeroka szyja z DIN.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań, które nie wiążą się z wysokimi naprężeniami termicznymi
  • Okrągły gwint zgodny z DIN 168
Idealny do pobierania próbek, przechowywania i transportu proszków i past. Kolor oranżowy w celu ochrony materiałów światłoczułych.