Drukuj
Biurety, kurek prosty, pasek Schellbacha, z indywidualnym certyfikatem kalibracji USP lub DAkkS, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS12484EA 874 PLN
BRNDDAKKS12484 BRNDUSP12484 BRNDUSP12487 BRNDUSP12488 BRNDDAKKS12488
Biurety, kurek prosty, pasek Schellbacha, z indywidualnym certyfikatem kalibracji USP lub DAkkS, BLAUBRAND®
Biurety
Borosilicate glass 3.3, class AS.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex', conformity certified
  • Schellbach stripe, ring marks at major graduations
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel represent the optimum combination of resistance and readability
Length: 800 mm