  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Speciality Cuvettes"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/44/20236944.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (720-1999)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Single use plastic chamber used in cyto-centrifugation for urine, gynecological and non gynecological specimens and designed to perform a cell suspens...
UOM:  1 * 600 SZT
Numer katalogowy: (TINT605534)
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  KARTELL
Opis:   These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Numer katalogowy: (KART2630)
Producent:  KARTELL
Opis:   Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  KARTELL
Opis:   Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Numer katalogowy: (KART2618)
Producent:  KARTELL
Opis:   These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM:  1 * 2.688 SZT
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
Numer katalogowy: (LPIT110511)
Producent:  LP ITALIANA SPA
Opis:   Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM:  1 * 1.000 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 9
  1  2  Następny