Drukuj
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
19261.04EA 773 PLN
19261.04 19261.02 19261.09 19261.18
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate ≥99%
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
Used as a counter-ion in ion-pair chromatography of water-soluble vitamins
Formuła: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064526
Numer CAS: 5574-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-947-1