Łatwa w użyciu, precyzyjna mikropipeta o obniżonej masie, specjalnie zaprojektowana dla wysokich standardów zawodowych, zapewnia optymalne wsparcie dla codziennej pracy, intuicyjna koncepcja projektowania oparta na Eppendorf PhysioCare® Concept.
- Intuicyjna obsługa wielofunkcyjnym pokrętłem, menu w wielu językach, funkcja pomocy, podświetlenie, łatwe nakładanie i wyrzucanie końcówek
- Wysoka powtarzalność wyników pomiarów
- Programowanie w wielu trybów w sekwencji
- Ochrona hasłem
- Łatwa obsługa, service interval warning
Tryby: Auto-dozowanie; dozowanie, pipetowanie; pipetowanie i mieszanie; manualne pipetowanie; multi cienkoigłowe, rozcieńczanie; pipetowanie sekwencyjne; sekwencyjne dozowanie; pipetowanie odwrotne.
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Informacje do zamówienia: W komplecie z ładowarką.