Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Przeciek z opornikami do dachów
Dostawca: New Pig
PIG®
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Informacje do zamówienia: Please order hoses and hanging straps separately.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Dł.×Szer. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Leak diverter, translucent, 4 grommets 760×760 mm 1 121-0168
Leak diverter, clear, 8 grommets 1520×1520 mm 1 NEWPTLS462-CL
Leak diverter, translucent, 8 grommets 1520×1520 mm 1 121-0159
Leak diverter, translucent, 12 grommets 3050×1520 mm 1 121-0169
Leak diverter, translucent, 14 grommets and 4 D-rings 6100×3050 mm 1 121-0170
Leak diverter, translucent, 16 grommets and 4 D-rings 3660× 3660 mm 1 121-0162
Leak diverter, translucent, 16 grommets and 4 D-rings 4570×4570 mm 1 121-0163
Leak diverter, translucent, 24 grommets and 4 D-rings 6100×6100 mm 1 121-0164
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość