Drukuj
Naczynia do roztwarzania mikrofalowego, BOLA
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLA240-02EA 2320 PLN
BOHLA240-02 BOHLA240-08 BOHLA244-06 BOHLA250-04 BOHLA240-06 BOHLA244-02 BOHLA244-04 BOHLA240-10
Naczynia do roztwarzania mikrofalowego, BOLA
Systemy do mineralizacji Stacje mineralizacji
Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
  • One piece of sealing and rupture membranes already mounted
  • For samples of up to maximum 0,5 g
The liner allows a more precise weighted sample and different digestions with only one basic vessel.
Dodatkowe informacje: Includes 10 pieces of replacement membranes.