Drukuj
Butla laboratoryjna, szeroka szyja, z GLS 80® gwint, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-3094EA 697 PLN
215-3094 215-3099 215-2849 215-3097 215-3098 215-3095 215-2957 215-3096
Butla laboratoryjna, szeroka szyja, z GLS 80® gwint, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, bez nakrętki i pierścienia wylewowego.
Okrągła butla, z podziałką i gwintem GLS 80®. Jego specjalna konstrukcja umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie butli. Szyjka o średnicy 80 mm umożliwia łatwe napełnianie i wyjmowanie proszków i substancji lepkich. Szeroka szyja pozwala na umieszczenie lejków o dużej pojemności oraz umożliwia łatwy dostęp za pomocą łyżeczki lub szpatułki.
Informacje do zamówienia: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.