Drukuj
VWR® Traceable®, Pirometr z sondą typu K
Dostawca: VWR
VWR® Traceable®
620-2203EA 1040 PLN
620-2203
VWR® Traceable®, Pirometr z sondą typu K
Termometry Termometry cyfrowe
Ten łatwy w użyciu termometr dokonuje odczytu temperatury w czasie krótszym niż jedna sekunda.
  • Field of view is 12:1
  • Emissivity adjustable from 0,1 to 1,0 in 0,01 °C increments
  • Maximum/minimum feature allows viewing of highest and lowest readings, at any time
  • Memory recalls captured temperatures, displays the average of all readings and the difference between the two
  • Audible, user-settable, high and low alarms signal 'out of range' conditions, 'HOLD' function to freeze the display
  • Cable length: 3 metres
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem trzypunktowej kalibracji Traceable® (w 35,50 i 150°C), Termoparą typu K i baterią ze wskaźnikiem niskiego poziomu.