Drukuj
VWR® Traceable®, Alti, barometr i termometr
Dostawca: VWR
VWR® Traceable®
620-1922EA 1850 PLN
620-1922 VWRU61161-398
VWR® Traceable®, Alti, barometr i termometr
Barometry
This compact, lightweight meter can measure barometric pressure, temperature and altitude. It graphically displays the barometric pressure trend, and has a stopwatch/clock and compass.
  • Wytrzymały futerał odporny na wstrząsy
Certyfikaty: Zgodny z ISO 17025. Spełniający normy przewidziane przez NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z zawieszką i dwiema bateriami.