Drukuj
VWR® VisiScope® 100, Mikroskopy prosty
Dostawca: VWR
VWR® VisiScope®
630-1554EA 2430 PLN
630-1554 630-1553 630-2642 630-1552 630-1551 630-1550
VWR® VisiScope® 100, Mikroskopy prosty
Mikroskopy
Mikroskopy edukacyjne do obserwacji w świetle przechodzącym do rutynowych zastosowań.
  • Okulary powlekane, obiektywy przeciwgrzybicze
  • Mechanizm ustawiania ostrości z ogranicznikiem
  • Wydajna i energooszczędna dioda LED
  • Odlewana rama o wysokiej stabilności i ergonomii
Certyfikaty: Zgodne z EUP 205/32/WE. Achromatyczne obiektywy DIN.
Dodatkowe informacje: Dostarczany gotowy do użycia z okularami, obiektywami, osłoną przeciwpyłową i instrukcją obsługi.
* UWAGA: Windows 7, 8, XP, Vista i Mac Lion 10.7 i nowsze wersje. ** Wewnętrzny akumulator.