Drukuj
Wyszukano: Odczynniki do usuwania wybarwień
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (E732-25)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
j.m.: 1 * 25 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (786-199)
Producent: G-Biosciences
Opis: The staining of gels with silver stains often results in over-staining or unevenly stained gels. Silver D-Stain™ eliminates the need to repeat the ele...
j.m.: 1 * 25 SZT
Numer katalogowy: (22007.)
Producent: Biotium
Opis: Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
j.m.: 1 * 25 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (ICNA112350200)
Producent: MP Biomedicals
Opis: The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small 'teabag' c...
j.m.: 1 * 50 SZT
MSDS
Producent: G-Biosciences
Opis: G-Biosciences' Destain I contains approximately 45% methanol and 9% glacial acetic acid. G-Biosciences' Destain II contains approximately 5% methanol ...
Numer katalogowy: (J62931.8U)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
j.m.: 1 * 25 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (786-499)
Producent: G-Biosciences
Opis: After Coomassie Brilliant Blue staining process, the band intensity may be further enhanced by de-staining the stained gel in our CBB De-Staining Solu...
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (1.02243.0001)
Producent: Merck
Opis: Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic ...
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom