Drukuj
Kobalt ≥99.8% (metals basis), nanopowder APS 25-30 nm
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
46347.14EA 3580 PLN
46347.14 46347.06
Kobalt ≥99.8% (metals basis), nanopowder APS 25-30 nm
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58,93 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II