Drukuj
Dichlorometan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenuChlorek metylenu
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00668.1000EA 265 PLN
1.00668.1000 1.00668.2500
Dichlorometan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 5.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation