Drukuj
2-Propanol ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowyIzopropanol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84706.320EA 377 PLN
84706.320
2-Propanol ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (210 nm) Min. 25 %
Transmittance (220 nm) Min. 55 %
Transmittance (230 nm) Min. 75 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %