Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 913835-69-5
Molecular Formula: C8H8B2O5
Formula Weight: 205.77
Melting Point: 293-295°
MDL No.: MFCD08436058
Formuła: C₈H₈B₂O₅
MDL Number: MFCD08436058
Numer CAS: 913835-69-5
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
250 mg H53025.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 293-295°
Formula weight 205.77
CAS No. 913835-69-5
Czystość 98%
Molecular formula C8H8B2O5
MDL No. MFCD08436058
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość