Drukuj
β-Nitrostyrene do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18165.0025EA 262 PLN
8.18165.9999 8.18165.0025
β-Nitrostyrene do syntezy, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrene
Formuła: C₈H₇NO₂
MW: 149,14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 5153-67-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-066-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C