Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 464192-28-7
Molecular Formula: C4H2BrNOS
Formula Weight: 192.03
Melting Point: 92-96°
MDL No.: MFCD03788567
Formuła: C₄H₂BrNOS
MDL Number: MFCD03788567
Numer CAS: 464192-28-7
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 92-96°
Formula weight 192.03
CAS No. 464192-28-7
Czystość 95%
Molecular formula C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość