Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7170-76-5
Molecular Formula: C5H8N2S.HBr
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 287-293°
Beilstein Reference: 3690705
  Formuła: C₅H₉BrN₂S
Numer CAS: 7170-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-523-1
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Rozwiń / Zwiń
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting Point 287-293°
Formula Weight 209.11
CAS No. 7170-76-5
Purity 98%
Molecular Formula C5H8N2S.HBr
MDL No. MFCD00035212
Beilstein Reference 3690705
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość