Drukuj
Progesterone 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO225650250EA 691 PLN
ACRO225650250 ACRO225650050 ACRO225651000
Progesterone 98%
Progesterone
Formuła: C₂₁H₃₀O₂
Temp. topnienia: 126…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003658
Numer CAS: 57-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-350-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)