Chcesz zalogować się jeszcze raz?
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 42139-37-7
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00085100
  Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
Numer CAS: 42139-37-7
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g A10952.14
5 g A10952.06
Rozwiń / Zwiń
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting Point 35-38°
Formula Weight 191.23
CAS No. 42139-37-7
Purity 97%
Molecular Formula C11H13NO2
MDL No. MFCD00085100
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość