Drukuj
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
Uwaga
H33248.03EA 565 PLN
H33248.03 H33248.MD
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formuła: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652412
Numer CAS: 1240257-88-8