Drukuj

2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

H34281.03EA 1220 PLN
H34281.03 H34281.MD
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formuła: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652446
Numer CAS: 1240257-94-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR