Drukuj

2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzylamine 97%

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

H33955.MDEA 153 PLN
H33955.MD H33955.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzylamine
Formuła: C₇H₇F₆NS
MW: 251,19
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652513
Numer CAS: 1240257-86-6
ADR: 8,III

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR