Drukuj
Statywy na mikroprobówki do PCR, PP, Axygen®
Dostawca: Corning Life Sciences
732-1388EA 1060 PLN
732-1388 732-1389
Statywy na mikroprobówki do PCR, PP, Axygen®
Statywy do probówek Statywy do PCR
PP with lid.
  • Fluorescent colour base with translucent lid
  • Durable, chemically inert, and can withstand extended duration at sub-zero temperatures
Designed to hold 0,2, and 0,5 ml PCR tubes.
Informacje do zamówienia: Assorted pack includes one each of blue, green, violet, red and yellow.