Drukuj
VWR® Safety Containers, Leakproof, Avantor
Dostawca: Avantor
VWR®
720-1991EA 1650 PLN
720-1991
VWR® Safety Containers, Leakproof, Avantor
Pojemniki transportowe Nosidła do butli
Przezroczyste pojemniki bezpieczeństwa do transportu próbek biologicznych i leków medycznych (do 180 odmian).
  • Szczelne i odporne na wstrząsy
  • Haczyki PC zapewniają szybkie i bezpieczne zamknięcie
  • Procedury awaryjne i środki bezpieczeństwa trwale wydrukowane
  • Przezroczyste, aby zapewnić ciągłe monitorowanie transportowanych próbek
  • Autoklawowalne i chemicznie sanityzujące w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego
Informacje do zamówienia: Pojemniki standardowo są dostarczano bez uchwytów, uchwyty należy zamawiać osobno