Drukuj
VWR®, Rękawice winylowe
Dostawca: VWR
VWR®
112-2762EA 31 PLN
112-2762 112-2763 112-2772 112-2761 112-2759 112-2758
VWR®, Rękawice winylowe
Rękawice
Oburęczne, trwałe rękawice, które idealnie nadają się do przenoszenia żywności, gastronomii i pracy w kuchni, a także do zastosowań medycznych niskiego ryzyka. Są wykonane z winylu i wolne od białek lateksowych i przyspieszaczy.
  • Non sterile, powdered or powder-free
  • Particularly skin friendly for users with latex allergy
  • Rolled cuffs minimise the risk of tearing
  • Smooth surface
  • Level 2 – AQL 1,5
Certyfikaty: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Kat. I
Kontakt z żywnością zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem WE 1935/2004 (żywność beztłuszczowa).
Uwaga: * Grubość jest mierzona podwójnie, wartości minimalne.