  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
testy-na-obecnosc-mikroorganizmow
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/38/18989538.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Microbiological laboratories need a simple procedure to maintain important microorganisms rather than repetitive sub-culturing, which results in conta...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Producent:  Hach
Opis:   Hach Paddle testers allow fast, easy screening of water samples, solid surfaces, and nonviscous liquids where unsanitary conditions may exist. The pad...
Numer katalogowy: (HACH2918700)
Producent:  Hach
Opis:   BOD seed inoculum for use in biochemical oxygen demand (BOD5) test procedures. A blend of specialized microbial cultures in an easy-to-use capsule. De...
UOM:  1 * 50 SZT
Producent:  Hach
Opis:   LUMISTOX SODU CHLOREK R-R 2% 1 * 250 ml
Producent:  Hach
Opis:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria. Sulfate reducing bacteria (SRB) are o...
UOM:  1 * 27 SZT
Producent:  Hach
Opis:   The SLYM-BARTs can be used as a P/A test capable of indicating to some extent the possible population size and the types of slime-forming organisms pr...
UOM:  1 * 27 SZT
Numer katalogowy: (HACH2831409)
Producent:  Hach
Opis:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
UOM:  1 * 9 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny