Drukuj
Multipro
Dostawca: VWR Collection
Multipro
300-0167EA 1560 PLN
300-0293 300-0167 300-0169 300-0168 300-0292 300-0170
Multipro
Próbniki Czerpaki
Wykonany z aluminium z końcówką ze stali nierdzewnej. Do odpierania próbek z worków, silosów, samochodów. Nadaje się do próbek zboża, ryżu, nasion, kawy, równego rodzaju granulatów. Po zanurzeniu próbnika na właściwą głębokość, uchwyt "T" obraca się i wówczas komory próbnika otwierają się co umożliwia pobranie próbki. Następnie uchwyt obraca się do pozycji pierwotnej. Pobraną próbkę można bezpiecznie wyciągnąć i umieścić w pojemnikach do analizy.
Suitable for collecting cereals, grains, seeds and rice from trucks, bulk containers and silos - made from anodised aluminium or stainless steel.
Method of use: The T handle is turned to close the cells and the steel point is inserted through the bag wall or the commodity. When the sampler is deep enough to cover the different sectors, the handle is turned a half turn to allow samples to enter and then returned to the original position. The sampler is then removed and the different samples placed into containers for analysis.