Drukuj
Probówki, bez obrzeża, średnie ścianki
Dostawca: Murray
212-0460EA 384 PLN
212-0460 MURRG023/31 MURRG023/34 212-0459 212-0458 MURRG023/33 MURRG023/32 212-0457
Probówki, bez obrzeża, średnie ścianki
Probówki Probówki
Test tubes, made of SAMCO neutral glas.
Neutral glass test tubes will withstand moderate temperature change, they should not be taken from cold and placed directly into the hottest part of the flame without pre-heating.