Drukuj
Wyszukano: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Scientific
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98%
Producent: Thermo Scientific
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Producent: Apollo Scientific
Opis: Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Numer katalogowy: (8.18313.0025)
Producent: Merck
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate do syntezy, Sigma-Aldrich®
j.m.: 1 * 25 mL
MSDS
Producent: Merck
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (56563-10ML)
Producent: Merck
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
j.m.: 1 * 10 mL
Numer katalogowy: (MOLEM84017698)
Producent: Molekula
Opis: tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
j.m.: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom