Dibismuth trisulphate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:7787-68-0
:
Wzór:Bi₂O₁₂S₃
Numer MDL:MFCD00036140
:706.13 g/mol
Indeks Mercka:14,1286
Temperatura topnienia:405 °C (dec.)
Gęstość:5.08
EINECS:232-129-5
:GHS07
Temperatura przechowywania:Ambient
Powiązane informacje
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: B22007.14Local Article Number: ALFAB22007.14
- Supplier Article Number: B22007.22Local Article Number: ALFAB22007.22
- Supplier Article Number: B22007.36Local Article Number: ALFAB22007.36