Drukuj
Chłodzące inkubatory z Peltier, Generation 2012, IPP / IPPplus
Dostawca: Memmert
390-0621EA 32290 PLN
390-0621 390-0271
Chłodzące inkubatory z Peltier, Generation 2012, IPP / IPPplus
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Gama Generation 2012 ma wybór modeli chłodzonych Peltiera o zakresie temperatur od zera do +70 ° C. Do wyboru są dwa różne wyświetlacze: SingleDISPLAY lub TwinDISPLAY w zależności od aplikacji. Technologia Peltiera zapewnia energooszczędne chłodzenie i ogrzewanie. Elementy Peltiera można kontrolować indywidualnie, zapewniając równomierny rozkład temperatury i wilgotności w komorze. Wszystkie modele mają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej i obudowę, zapewniającą długą żywotność i łatwe czyszczenie. Te chłodzone inkubatory mają zintegrowany rejestrator danych i cyfrowy zegar, który można regulować od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin.
  • Modele IPD SingleDISPLAY, idealne do standardowych zastosowań:
  • Parametry ControlCOCKPIT: Temperatura (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), czas programu, strefy czasowe i czas letni
  • Jeden czujnik temperatury PT100 w obwodzie 4-przewodowym i interfejs ethernetowy do odczytywania protokołu protokołu
  • Regulowany czujnik przekroczenia temperatury i mechaniczny ogranicznik temperatury
Modele IPPplus z TwinDISPLAY wyposażone są w intuicyjne oprogramowanie sterujące i rejestrujące, AtmoCONTROL, które wykorzystuje symbole "przeciągnij i upuść" do wprowadzania wartości. Oprogramowanie pozwala na monitorowanie online do 32 podłączonych urządzeń i może wysłać automatyczną wiadomość alarmową na jeden lub kilka adresów e-mail. Złożone procesy rampowania można szybko i łatwo zaprogramować dla modeli TwinDISPLAY. Funkcja SetpointWAIT zapewnia, że czas procesu nie rozpoczyna się przed osiągnięciem ustawionej temperatury. Ta funkcja może być również używana z dodatkowymi, swobodnie pozycjonowanymi czujnikami PT100, tak, że czas procesu rozpoczyna się, gdy osiągnięta zostanie temperatura we wszystkich punktach pomiarowych.
Modele TwinDISPLAY IPPplus, idealne do złożonych procesów rampowych:
* Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika piekarniki z 2 wyświetlaczami TFT. ControlCOCKPIT z portem USB. Parametry ControlCOCKPIT, jak wyżej
* Dwa czujniki PT100 w obwodzie 4-przewodowym do wzajemnego monitorowania, przejmowania funkcji w przypadku błędu
* Funkcja HeatBALANCE umożliwia specyficzną dla aplikacji regulację rozkładu mocy grzania / chłodzenia (równowaga) - górne i dolne elementy Peltiera do ogrzewania / chłodzenia
* Zarejestrowane dane protokołu są wyświetlane w ControlCOCKPIT (maks. 10 000 wartości odpowiada ok. 1 tygodniu)
* Interfejs Ethernet do odczytywania protokołu protokołu oraz do przesyłania i wdrażania programów oraz do rejestrowania online
Wiele zabezpieczeń przed zbyt wysoką temperaturą z alarmem dźwiękowym i wizualnym: Elektroniczne monitorowanie temperatury Zabezpieczenie TWW Urządzenie zabezpieczające klasy 3.3 lub TWB klasa 2, regulacja na wyświetlaczu (niezależna regulacja temperatury, która chroni próbki i komorę) i mechaniczny ogranicznik temperatury TB (stopień ochrony 1) zgodnie z DIN 12880. AutoSAFETY automatycznie dostosowuje się do ustawionej wartości w swobodnie regulowanym zakresie tolerancji. Ustawianie indywidualnych wartości minimalnych / maksymalnych przekroczenia lub zbyt niskiej temperatury.
Informacje do dodatkowy: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat asortymentu półek i kratek, odwiedź stronę vwr.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży VWR.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez półek oraz siatek, zamów oddzielnie wymagane półki, siatki ze stali nierdzewnej lub tace. Asortyment akcesoriów i fabrycznie zamontowanych opcji, takich jak porty dostępowe, gniazda wewnętrzne i oświetlenie, jest dostępny na życzenie. Prosimy o kontakt z VWR w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia, ponieważ te nie mogą być retro-wyposażone.