Drukuj
VWR® Zippette Classic, Dozowniki butelkowe
Dostawca: VWR
VWR® Zippette Classic
612-4179EA 1380 PLN
612-4179 612-4178 612-4177 612-4176 612-4180
VWR® Zippette Classic, Dozowniki butelkowe
Dozowniki butelkowe
Zmienna objętość, możliwość sterylizacji w autoklawie.
  • Precyzyjna regulacja zapewniająca dokładne, powtarzalne dozowanie
  • Wszystkie części mające kontakt z cieczą są odporne na działanie substancji chemicznych i nadają się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C
  • Łatwo wyjmowany tłoczek z PTFE zapewnia płynne działanie i łatwo się czyści
  • Tłoczek ze szkła borokrzemowego zabezpieczony przezroczystym mankietem z PP łatwo sięwyjmuje i czyści
  • Łatwość napełniania i minimalne straty z powodu braku ściekania cieczy z powrotem do zbiornika
Precyzyjne i łatwe w użyciu dozowniki. Specjalnie zaprojektowany dziobek zapewnia precyzyjne dozowanie do zbiorników z wąską szyjką, a zawór bezpieczeństwa zapobiega wyciekowi cieczy w czasie, gdy dozownik Zippette nie jest używany.
Dodatkowe informacje: Dozownik Zippette Classic może być mocowany na standardowych gwintach butelek 30 mm i jest dostarczany z trzema przejściówkami do butelek (38 mm, 40 mm i 45 mm) oraz indywidualnym certyfikatem kalibracji. Dozownik Zippette Classic nie jest dostarczany ze zbiornikiem.