Anti-PD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR22234-127]
Dostawca: Abcam
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Rabbit monoclonal [EPR22234-127] to PD1 - BSA and Azide free (Detector).
Type: Primary
Antigen: PD1
Clonality: Monoclonal
Clone: EPR22234-127
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #SizePack typeDostępnośćCena
- Supplier Article Number: AB259656-1Local Article Number: ABCAAB259656-1Dane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - Supplier Article Number: AB259656-100Local Article Number: ABCAAB259656-100Dane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable