Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Screw top vials and closures, 13 mm
Dostawca: Agilent Technologies
These screw top vials with precision-formed screw threads of 13-425 are ideal for consistent secure seal and can be used as wash, waste, or storage vials.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Screw caps with 13 mm septa
Typ Septa Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Black PTFE/silicone 100 HEWL5183-4464
Black, open top - 100 HEWL5183-4461
Diffusion inserts used with black open top screw caps - 12 HEWL07673-40180
Septa for 13 mm screw top vials
Typ Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PTFE/natural rubber 144 HEWL9301-1031
Red PTFE/white silicone 100 HEWL5183-4460
White virgin PTFE 1.000 HEWL5183-4459
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość