Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Podajnik wibracyjny seria DR 100
Dostawca: Retsch
The Vibratory feeder is used for uniform continuous feed of pourable bulk materials and fine powders.
  • Reproducible results from uniform feed
  • Digital time setting or continous operation
  • Infinitely adjustable flow volume 0 to 5 litres/minute
  • Easy to set up and operate
  • Different sizes of feed shutes and hoppers to suit a a wide range of materials
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
DR 100 drive unit with feeding kit
Opis Materiał Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Push-fit chute, width 15 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0035
Push-fit chute, width 40 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0036
Push-fit chute, width 75 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0037
Push-fit chute, V shape for holder 15/40 Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0039
Push-fit chute, width 75/40 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0040
Push-fit chute for use with ZM 200, width 40 mm, length 250 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0054
Push-fit chute for use with ZM 200 V-Form for holder 40 mm, length 270 mm Stal nierdzewna 1 RETS03.729.0055
Push-fit chutes
Opis Materiał Objętość nominalna Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Hopper for chutes 15 and 40 mm width Stal nierdzewna 2,8 l 2 RETS03.785.0146
Hopper for V shaped chutes Stal nierdzewna 2,8 l 1 RETS03.785.0159
Hopper for chutes 75/40 and 75 mm width Stal nierdzewna 3,5 l 1 RETS02.785.0019
Holder for hopper 0.4 l and 2.8 l for DR 100 - - 1 RETS02.266.0259
Holder for hopper 3.5 l for DR 100 - - 1 RETS02.266.0260
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość